Learn More
5-Chlor-2-(2,4-dichlorphenoxy)phenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389435
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, acts as a bacteriostat and preservative for cosmetic and detergent compositions. It is also used as an antiseptic, disinfectant and anticonvulsant. It is one of the main ingredient in shampoos, deodorants, toothpastes, mouth washes and household cleaning products. It inhibits the growth of bacteria, fungi on the surfaces of the textile, thereby it imparts odor protection to wool, synthetics, blends and non-wovens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Chlor-2-(2,4-Dichlorphenoxy)phenol, wirkt als Bakteriostat und Konservierungsmittel für kosmetische und Waschmittelzusammensetzungen. Es wird auch als Antiseptikum, Desinfektionsmittel und Antikonvulsivum verwendet. Es ist eine der Hauptinhaltsstoffe in Shampoos, Deodorants, Zahnpasten, Mundspülungen und Haushaltsreinigungsprodukten. Es hemmt das Wachstum von Bakterien und Pilzen auf Textiloberflächen und verleiht damit Wolle, Synthetik, Mischungen und Vliesstoffen einen Geruchsschutz.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Methanol, Diethylether und Natriumhydroxid-Lösung (1 M). Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Zersetzt sich beim Erhitzen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3380-34-5
Summenformel C12H7Cl3O2
Molekulargewicht (g/mol) 289.536
MDL-Nummer MFCD00800992
InChI-Schlüssel XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym triclosan, 5-chloro-2-2,4-dichlorophenoxy phenol, irgasan, 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether, cloxifenolum, triclosanum, irgasan dp300, stri-dex face wash, aquasept, sapoderm
PubChem CID 5564
ChEBI CHEBI:164200
IUPAC-Name 5-Chlor-2-(2,4-dichlorphenoxy)phenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)O)OC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
Schmelzpunkt 56°C to 59°C
Menge 500 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 2057142
Merck Index 14,9657
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,methanol,diethyl ether and sodium hydroxide solution (1M). Slightly soluble in water.
Formelmasse 289.55
Reinheit (%) 99%