Learn More
(5-Carboxypentyl)Triphenylphosphoniumbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It is used in medicine and as pharmaceutical intermediate. It is also employed as catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Medizin und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch als Katalysator eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Es wird in der Medizin und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch als Katalysator eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide |
Schmelzpunkt | 200°C to 202°C |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Chloroform and Methanol. |
Formelmasse | 457.36 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide