Learn More
5-Carboxyfluorescein, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Carboxyfluorescein |
CAS Min. % | 94.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Gelb bis orange |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 100 mg |
Formelmasse | 376.32 |
Reinheit (%) | 95% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 5-Carboxyfluorescein
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.