Learn More
5-(Brommethyl)-3-phenylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Synonym | 5-bromomethyl-3-phenylisoxazole, 5-bromomethyl-3-phenyl-1,2-oxazole, isoxazole, 5-bromomethyl-3-phenyl, 5-bromomethyl-3-phenyl-isoxazole, 3-phenyl-5-bromomethylisoxazole, isoxazole,5-bromomethyl-3-phenyl |
Formelmasse | 238.08 |
Reinheit (%) | 97% |