Learn More
5-Bromindol-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15442219
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10406-06-1
Summenformel C9H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 240.056
MDL-Nummer MFCD05664007
InChI-Schlüssel JVZMBSGNSAHFCY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7018243
IUPAC-Name 5-Brom-1H-Indol-3-Carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromoindole-3-carboxylic acid
Menge 250 mg
Beilstein 475219
Synonym 5-bromoindole-3-carboxylic acid, 5-bromo-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo-3-indolecarboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylic acid,5-bromo, 1h-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-1h-indole-3-carboxylicacid, pubchem7982, acmc-1btmm, ksc173q4r, 5-bromo-3-indolecarboxylicacid
Formelmasse 240.06
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest