Learn More
5-Bromimidazo-[1,2-a]-pyridin, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496047
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69214-09-1
Summenformel C7H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 197.035
MDL-Nummer MFCD08275698
InChI-Schlüssel CCOFGVWHMYYDBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 5-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, 5-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 5-bromo, acmc-209o6n, 5-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 13037241
IUPAC-Name 5-Bromimidazo[1,2-a]Pyridin
SMILES C1=CC2=NC=CN2C(=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Schmelzpunkt 61°C to 64°C
Menge 1 g
Formelmasse 197.03
Reinheit (%) ≥97%