Learn More
5-Brombenzo[b]furan-2-carbonsäure ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10285524
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 10242-11-2
Summenformel C9H5BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 241.04
InChI-Schlüssel QKUWZCOVKRUXKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromobenzo b furan-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-carboxy-1-benzofuran, 5-bromo-2-benzofurancarboxylic acid, 2-benzofurancarboxylicacid, 5-bromo, 5-bromo-benzofuran-2-carboxylic acid, acmc-1bxoo, buttpark 34\07-74, 5-bromo benzo furan 2-carboxylic acid
PubChem CID 735247
IUPAC-Name 5-Brom-1-Benzofuran-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 241.04
Reinheit (%) 97%