Learn More
5-Bromo-DL-Tryptophan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-DL-tryptophan |
Schmelzpunkt | 261.0°C to 267.0°C |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Weiß bis Beige |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Formelmasse | 283.12 |
Reinheit (%) | 99% |