Learn More
5-Brom-2-Iodpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-2-iodopyrimidine |
Schmelzpunkt | 100°C to 102°C |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Formelmasse | 284.88 |
Reinheit (%) | 98% |
Name des Produkts
5-Brom-2-Iodpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur