Learn More
5-Brom-2-Fluorzimtsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11459200
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 202865-71-2
Summenformel C9H6BrFO2
Molekulargewicht (g/mol) 245.047
MDL-Nummer MFCD00143427
InChI-Schlüssel ROTBALNVXDGIQY-DAFODLJHSA-N
Synonym 5-bromo-2-fluorocinnamic acid, 2e-3-5-bromo-2-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-5-bromo-2-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-5-bromo-2-fluoro-phenyl-acrylic acid, e-3-5-bromo-2-fluorophenyl acrylic acid, 3-5-bromo-2-fluorophenyl-2-propenoic acid, pubchem3230, rarechem bk hw 0189, timtec-bb sbb006748, attercop-chm at116397
PubChem CID 688316
IUPAC-Name (E)-3-(5-Brom-2-fluorphenyl)prop-2-ensäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C=CC(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-fluorocinnamic acid
Schmelzpunkt 193°C to 196°C
Menge 5 g
Formelmasse 245.05
Reinheit (%) 98%