Learn More
5-Bromo-2'-Desoxyuridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443647
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
5-Bromo-2'-deoxyuridine (BrdU) is a thymidine analog used to label DNA. It is incorporated into newly synthesized DNA in place of thymidine during the S phase of the cell cycle. Cells that were actively proliferating can then be detected by denaturing the DNA and allowing specific antibodies to target the BrdU incorporation. Consequently 5-BrdU is used to study cell signaling and other processes that induce cell proliferation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Brom-2′-Desoxyuridin (BrdU) ist ein Thymidin-Analogon zur Kennzeichnung von DNA. Es wird in der S-Phase des Zellzyklus anstelle von Thymidin in neu synthetisierte DNA integriert. Zellen, die sich aktiv proliferieren, können dann durch Denaturieren der DNA und Einbinden spezifischer BrdU-Antikörper nachgewiesen werden. Folglich wird 5-BrdU zur Untersuchung der Zellsignalisierung und anderer Prozesse verwendet, die die Zellproliferation induzieren.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-14-3
Summenformel C9H11BrN2O5
Molekulargewicht (g/mol) 307.10
MDL-Nummer MFCD00006529
InChI-Schlüssel WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Synonym 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
PubChem CID 6035
ChEBI CHEBI:472552
IUPAC-Name 5-Brom-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2'-deoxyuridine
Schmelzpunkt ∽190°C (decomposition)
Menge 250 mg
Beilstein 30395
Merck Index 14,1452
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung +31° (c=1 in 0.1N HCl)
Formelmasse 307.1
Reinheit (%) 99%