missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Benzyloxy-6-Azaindol-3-Carboxaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11439290
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 56795-92-7
Summenformel C15H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 252.273
MDL-Nummer MFCD00191784
InChI-Schlüssel OZWLZROTVDCROC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzyloxy-1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carboxaldehyde, 5-benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde, 5-phenylmethoxy pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carboxaldehyde,97, 5-phenylmethoxy-1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carbaldehyde, 1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carboxaldehyde,5-phenylmethoxy
PubChem CID 5114536
IUPAC-Name 5-Phenylmethoxy-1 H-Pyrrolo[2,3 -c]pyridin-3-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=NC=C3C(=C2)C(=CN3)C=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 252.28
Reinheit (%) 96%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'