Learn More
5-Aminimidazol-4-carboxamid-1-β-D-ribofuranosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10081444
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2627-69-2
Summenformel C9H14N4O5
Molekulargewicht (g/mol) 258.23
MDL-Nummer MFCD00869751
InChI-Schlüssel RTRQQBHATOEIAF-UUOKFMHZSA-N
Synonym acadesine, aica-riboside, aicar, arasine, aica riboside, aic-riboside, acadesina, acadesinum, 5-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-1h-imidazole-4-carboxamide, protara
PubChem CID 17513
ChEBI CHEBI:28498
IUPAC-Name 5-Amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)Oxolan-2-yl]Imidazol-4-Carboxamid
SMILES NC(=O)C1=C(N)N(C=N1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 214°C to 216°C
Farbe Braun bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 mg
Merck Index 15, 17
Spezifische Drehung -62.0° to -66.0° (20°C, 589nm) (c=1 H2O)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble (7g/L at 25°C). Other solubilities: solubility in aq. pbs (2.5g/L at 25°C),soluble in ethanol,dmso
Formelmasse 258.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-ribofuranoside
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.