Learn More
5-[[Amino(imino)methyl]amino]-2-(Benzoylamino)pentanosäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10591312
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Chemische Identifikatoren
CAS 6453-58-3
Summenformel C13H18N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 278.312
MDL-Nummer MFCD00063011
InChI-Schlüssel RSYYQCDERUOEFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino imino methyl amino-2-benzoylamino pentanoic acid, 5-carbamimidamido-2-phenylformamido pentanoic acid, n2-benzoylarginine, l-arginine, n2-benzoyl, benzoyl-dl-arginine, n-?-benzoyl-l-arginine, 2-benzamido-5-guanidinopentanoic acid, 2-benzoylamino-5-guanidinovaleric acid, arginine,n2-benzoyl-,monohydrochloride 9ci, 2-benzamido-5-diaminomethylideneamino pentanoic acid
PubChem CID 273355
IUPAC-Name 2-Benzamido-5-(diaminomethylidenamino)pentansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-[[Amino(imino)methyl]amino]-2-(benzoylamino)pentanoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel C6H5C(O)NHCH(CO2H)CH2CH2CH2NHC(NH)NH2
Menge 1 g
Formelmasse 278.31
Reinheit (%) 97%