Learn More
5-Amino-2,4,6-triiodisophthalsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419717
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35453-19-1
Summenformel C8H4I3NO4
Molekulargewicht (g/mol) 558.836
MDL-Nummer MFCD00190167
InChI-Schlüssel JEZJSNULLBSYHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid, unii-a17g990rt0, 5-amino-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino-2,4,6-iodoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino-2,4,6-triiodo, 5-amino-2,4,6-triiodoisophthalicacid, isophthalic acid, 5-amino-2,4,6-triiodo, acmc-209ih0, ksc224s6b, aronis25361
PubChem CID 3015783
IUPAC-Name 5-Amino-2,4,6-Triiodobenzol-1,3-Dicarbonsäure
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1I)N)I)C(=O)O)I)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
Schmelzpunkt 265°C to 270°C
Menge 10 g
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Formelmasse 558.84
Reinheit (%) 95%