Learn More
5-Amino-1H-tetrazol Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416936
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
5-Aminotetrazole monohydrate is a useful reagent in condensation reactions to form pyrimidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Aminotetrazol-Monohydrat ist ein nützliches Reagenz bei Kondensationsreaktionen zur Bildung von Pyrimidinen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol (1.36 %).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Säurechloriden und Säureanhydriden fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15454-54-3
Summenformel CH5N5O
Molekulargewicht (g/mol) 103.085
MDL-Nummer MFCD00149327
InChI-Schlüssel JVSMPWHQUPKRNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-tetrazol-5-amine hydrate, 5-amino-1h-tetrazole monohydrate, 5-aminotetrazole monohydrate, 5-amino-1h-tetrazole hydrate, 5-aminotetrazole hydrate, 1h-1,2,3,4-tetrazol-5-amine hydrate, 2h-1,2,3,4-tetrazol-5-amine hydrate, tetrazol-5-amine, 5-aminotetrazole.h2o, 5-aminotetrazole h2o
PubChem CID 12211273
IUPAC-Name 2H-Tetrazol-5-Amin;Hydrat
SMILES C1(=NNN=N1)N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-1H-tetrazole monohydrate
Schmelzpunkt ∼203°C (decomposition)
pH 3.7
Menge 25 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 108872
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol (1.36%).
Formelmasse 103.08 (85.06 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-1H-tetrazole monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2H-Tetrazol-5-amine,hydrate