Learn More
5-Acetylindan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Acetylindane |
Siedepunkt | 85°C to 87°C (0.05 mmHg) |
Summenformel | C11H14O3 |
Menge | 50 g |
Synonym | isobutyl 4-hydroxybenzoate, isobutylparaben, isobutyl p-hydroxybenzoate, isobutyl paraben, isobutyl-4-hydroxybenzoate, isobutyl parahydroxybenzoate, 4-hydroxybenzoic acid isobutyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-, 2-methylpropyl ester, p-oxybenzoesaureisobutylester, unii-0qqj25x58g |
InChI-Schlüssel | XPJVKCRENWUEJH-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(C)COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O |
IUPAC-Name | 2-methylpropyl-4-hydroxybenzoat |
Molekulargewicht (g/mol) | 194.23 |
PubChem CID | 20240 |