Learn More
5-Acetyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11479756
Click to view available options
Menge:
0.5 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90843-31-5
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
MDL-Nummer MFCD00068033
InChI-Schlüssel MMVUJVASBDVNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyl-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-acetyl-2,3-dihydrobenzofuran, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl ethan-1-one, 1-2,3-dihydro-benzofuran-5-yl-ethanone, 1-2,3-dihydro-5-benzofuranyl ethanone, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethan-1-one, 5-acetyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
PubChem CID 145220
IUPAC-Name 1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=C2OCCC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Acetyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Schmelzpunkt 56°C to 59°C
Siedepunkt 120°C to 121°C (15 mmHg)
Menge 0.5 g
Beilstein 131198
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 97%