Learn More
5-Acetamido-2-Aminobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337656
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50670-83-2
Summenformel C9H10N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00060120
InChI-Schlüssel GSOHXJQXAKNJES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetamidoanthranilic acid, 2-amino-5-acetamidobenzoic acid, benzoic acid, 5-acetylamino-2-amino, 5-acetylamino-2-aminobenzoic acid, 5-acetamino-2-aminobenzoic acid, 5-acetamidoanthranilicacid, acmc-209kp2, 5-acetylaminoanthanilic acid, 5-acetamido-2-aminobenzoicacid, 2-amino-5-acetaminobenzoic acid
PubChem CID 170890
IUPAC-Name 5-acetamido-2-aminobenzoesäure
SMILES CC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Acetamido-2-aminobenzoic acid
Schmelzpunkt ∽230°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 2726882
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 97%