Learn More
5-Acetamido-2-Aminobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Acetamido-2-aminobenzoic acid |
Schmelzpunkt | ∽230°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2726882 |
Formelmasse | 194.19 |
Reinheit (%) | 97% |