Learn More
5,7-Dimethoxycumarin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480837
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 487-06-9
Summenformel C11H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 206.197
MDL-Nummer MFCD00006870
InChI-Schlüssel NXJCRELRQHZBQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,7-dimethoxycoumarin, citropten, limettin, citroptene, citraptene, limetin, 5,7-dimethoxy-2h-chromen-2-one, 5,7-dimethoxy-2-benzopyrone, 2h-1-benzopyran-2-one, 5,7-dimethoxy, coumarin, 5,7-dimethoxy
PubChem CID 2775
IUPAC-Name 5,7-Dimethoxychromen-2-on
SMILES COC1=CC(=C2C=CC(=O)OC2=C1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,7-Dimethoxycoumarin
Schmelzpunkt 146°C to 149°C
Menge 5 g
Merck Index 14,5492
Formelmasse 206.2
Reinheit (%) 98%