Learn More
5,6-Dimethoxyindol-2-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
5,6-Dimethoxyindol-2-Carbonsäure wird als Reagenz und heterocyclische Bausteine in der Synthetischen Chemie verwendet. Es wird zur Herstellung eines melaninähnlichen Polymers verwendet, Poly(5,6-dimethoxyindol-2 -carbonsäure), das elektrochromische Eigenschaften aufweist.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
5,6-Dimethoxyindol-2-Carbonsäure wird als Reagenz und heterocyclische Bausteine in der Synthetischen Chemie verwendet. Es wird zur Herstellung eines melaninähnlichen Polymers verwendet, Poly(5,6-dimethoxyindol-2 -carbonsäure), das elektrochromische Eigenschaften aufweist.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5,6-Dimethoxyindole-2-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | ∽210°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 202249 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 221.22 |
Reinheit (%) | 98% |