Learn More
5,6-Dimethoxyindol-2-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300194
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
5,6-Dimethoxyindol-2-Carbonsäure wird als Reagenz und heterocyclische Bausteine in der Synthetischen Chemie verwendet. Es wird zur Herstellung eines melaninähnlichen Polymers verwendet, Poly(5,6-dimethoxyindol-2 -carbonsäure), das elektrochromische Eigenschaften aufweist.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88210-96-2
Summenformel C11H11NO4
Molekulargewicht (g/mol) 221.21
MDL-Nummer MFCD00015459
InChI-Schlüssel UZHQHNDRVITJPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dimethoxyindole-2-carboxylic acid, 5,6-dimethoyxindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5,6-dimethoxy, 5,6-dica, 5,6-dimethoxyindole-2-carboxylicacid, 5,6-dimethoxyindolyl-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 5,6-dimethoxy
PubChem CID 139035
IUPAC-Name 5,6-Dimethoxy-1H-Indol-2-Carbonsäure
SMILES COC1=C(OC)C=C2C=C(NC2=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Dimethoxyindole-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽210°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 202249
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 221.22
Reinheit (%) 98%