Learn More
5,6-Dihydrouracil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
5,6-Dihydrouracil acts as an intermediate in the catabolism of uracil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5,6-Dihydrouracil wirkt als Zwischenprodukt im Stoffwechsel von Uracil.
Löslichkeit
Löslich in Natriumhydroxid.
Hinweise
Unverträglich mit Oxidationsmitteln. An einem kühlen Ort aufbewahren. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
5,6-Dihydrouracil wirkt als Zwischenprodukt im Stoffwechsel von Uracil.
Löslichkeit
Löslich in Natriumhydroxid.
Hinweise
Unverträglich mit Oxidationsmitteln. An einem kühlen Ort aufbewahren. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5,6-Dihydrouracil |
Schmelzpunkt | 278°C to 280°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 112496 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Sodium Hydroxide. |
Formelmasse | 114.1 |
Reinheit (%) | 97% |