Learn More
5,6-Dichlorbenzimidazolribosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466619
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Inhibits casein kinase II and blocks RNA synthesis. An adenosine analog.5,6-Dichlorobenzimidazole riboside is used as an inhibitor of RNA Polymerase II. It is nucleoside analogue and used in research to study the mechanisms of cellular regulation. Further, it inhibits some protein kinases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hemmt die Caseinkinase II und blockiert die RNA-Synthese. Das Adenosinanalog .5,6-Dichlorbenzimidazol-Ribosid wird als Inhibitor der RNA-Polymerase II eingesetzt Ist nukleosidanalogisch und wird in der Forschung zur Untersuchung der Mechanismen der zellulären Regulierung verwendet. Hemmt darüber hinaus einige Proteinkinasen.
Löslichkeit
Löslich in DMSO bis 75 mM. Löslich in Dimethylsulfoxid, heißem Ethanol, Dimethylformamid, (1:2) Dimethylformamid: Phosphatpuffer-Kochsalzlösung, Wasser, Methanol und Pyridin. Schwer löslich in wässrigen Puffern.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53-85-0
Summenformel C12H12Cl2N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 319.138
MDL-Nummer MFCD00036785
InChI-Schlüssel XHSQDZXAVJRBMX-DDHJBXDOSA-N
Synonym 5,6-dichloro-1-beta-d-ribofuranosylbenzimidazole, dichlororibofuranosylbenzimidazole, drb, 5,6-dichlorobenzimidazole riboside, 5,6-dichlorobenzimidazole 1-beta-d-ribofuranoside, 5,6-dichloro-1-.beta.-d-ribofuranosylbenzimidazole, benzimidazole, 5,6-dichloro-1-beta-d-ribofuranosyl, 5,6-dichloro-1-beta-d-ribofuranosyl-1h-benzimidazole, 2r,3r,4s,5r-2-5,6-dichloro-1,3-benzodiazol-1-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, 2r,3r,4s,5r-2-5,6-dichloro-1h-1,3-benzodiazol-1-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol
PubChem CID 5894
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R)-2-(5,6-Dichlorbenzimidazol-1-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3,4-diol
SMILES C1=C2C(=CC(=C1Cl)Cl)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Dichlorobenzimidazole riboside
Farbe Weiß
Menge 50 mg
Beilstein 39123
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO to 75mMSoluble in dimethyl sulfoxide,hot ethanol,dimethyl formamide,(1:2) dimethyl formamide:Phosphate buffer saline,water,methanol and pyridine; Slightly soluble in aqueous buffers.
Formelmasse 319.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver