Learn More
5,6-Dichlor-2-mercaptobenzimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436847
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
It is employed in the synthesis of 2?,3?-dideoxy and 2?,3?-unsaturated ribofuranonucleosides as potential antiviral agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese von 2′,3′-Dideoxy und 2′,3′-ungesättigten Ribofuranonukleosiden als potenzielles antivirales Mittel eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19462-98-7
Summenformel C7H4Cl2N2S
Molekulargewicht (g/mol) 219.083
MDL-Nummer MFCD00052398
InChI-Schlüssel AFDOMGKBKBKUHB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774259
IUPAC-Name 5,6-Dichlor-1,3-Dihydrobenzimidazol-2-Thion
SMILES C1=C2C(=CC(=C1Cl)Cl)NC(=S)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole
Schmelzpunkt ∼350°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Synonym 5,6-dichloro-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5,6-dichlorobenzimidazole-2-thiol, 5,7dicl2sh-bzind, 2-mercapto-5,6-dichlorobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5,6-dichloro-2-mercaptobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione,5,6-dichloro-1,3-dihydro, 2h-benzimidazole-2-thione, 5,6-dichloro-1,3-dihydro, 5,6-dichloro-1,3-dihydro-1,3-benzodiazole-2-thione
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 219.09
Reinheit (%) 98%