Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5(6)-Carboxyfluorescein, Isomergemisch, 97 %
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5(6)-Carboxyfluorescein |
Namenshinweis | mixture of isomers |
Schmelzpunkt | ∼300°C |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 376.32 |
Reinheit (%) | 97% |