Learn More
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol |
Schmelzpunkt | 60°C to 63°C |
Siedepunkt | 275°C to 276°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1101302 |
Formelmasse | 148.21 |
Reinheit (%) | 98% |