Learn More
5,5-Dimethylhydantoin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | 5, 5-Dimethylhydantoin |
CAS Min. % | 96.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 175.0°C to 180.0°C |
Farbe | Weiß |
Verlust bei Trocknung | 0.25% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 250 g |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 5,5-Dimethylhydantoin