Learn More
5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-on, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372696
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3592-12-9
Summenformel C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
MDL-Nummer MFCD00014650
InChI-Schlüssel JRFXQKZEGILCCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym neopentylene carbonate, 2,2-dimethyltrimethylene carbonate, 5,5-dimethyl-1,3-diox-2-one, acmc-1adx1, 3-nitro-5-chlorobenzenesulfonamide, 5,5-dimethyltrimethylene carbonate, 5,5-dimethyl-1,3-dioxane-2-one, 5,5-dimethyl-2-oxo-1,3-dioxane, 1,3-dioxan-2-one,5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-1,3 dioxan-2-one
PubChem CID 137984
IUPAC-Name 5,5-Dimethyl-1,3-Dioxan-2-on
SMILES CC1(COC(=O)OC1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-one
Schmelzpunkt 105°C to 114°C
Menge 1 g
Beilstein 109055
Formelmasse 130.14
Güte Technisch