Learn More
5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-Tetrahydronaphthalin-2-Boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489095
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 169126-63-0
Summenformel C14H21BO2
Molekulargewicht (g/mol) 232.13
MDL-Nummer MFCD06801711
InChI-Schlüssel NXBNRLONOXGRCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl boronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-boronic acid, 1,1,4,4-tetramethyltetralin-6-ylboronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ylboronic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthylboronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenylboronic acid, b-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl boronic acid, boronic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl
PubChem CID 10353857
IUPAC-Name (5,5,8,8-Tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)boronsäure
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)C(CCC2(C)C)(C)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-boronic acid
Schmelzpunkt 195°C to 197°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 232.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver