Learn More
5-(4-Chlorphenyl)-2-(Trifluormethyl)-3-Furosäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10539782
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
CAS 175276-60-5
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C12H6ClF3O3
MDL-Nummer MFCD00275555
Menge 1 g
Synonym 5-4-chlorophenyl-2-trifluoromethyl furan-3-carboxylic acid, 5-4-chlorophenyl-2-trifluoromethyl-3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-trifluoromethyl, maybridge1_008497, pubchem7362, 5-4-chlorophenyl-2-trifluoromethyl-3-furancarboxylic acid
InChI-Schlüssel BQUIEVOFWHVZAW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC(=C(O2)C(F)(F)F)C(=O)O)Cl
IUPAC-Name 5-(4-Chlorphenyl)-2-(trifluormethyl)furan-3-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 290.622
PubChem CID 2736644
Formelmasse 290.62
Reinheit (%) 97%