Learn More
5-(4-Chlorphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486237
Click to view available options
Menge:
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Schmelzpunkt 169°C to 170°C
CAS 23766-28-1
Menge 5 g
Summenformel C8H5ClN2OS
MDL-Nummer MFCD00227512
Synonym 5-4-chlorophenyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 5-4-chlorophenyl-1,3,4-oxadiazole-2 3h-thione, 1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 5-4-chlorophenyl, 5-4-chlorophenyl-3h-1,3,4-oxadiazole-2-thione, 2-mercapto-5-4-chlorophenyl-1,3,4-oxadiazole, 5-4-chloro-phenyl-1,3,4 oxadiazole-2-thiol, acmc-20am8t, 5-4-chlorophenyl ;-1,3,4-oxadiazole-2 3h ;-thione, 5-4'-chlorophenyl-1,3,4-oxadiazole-2 3h-thione 11
InChI-Schlüssel MUFWSGAENICYQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C1=NNC(=S)O1
IUPAC-Name 5-(4-chlorophenyl)-2,3-dihydro-1,3,4-oxadiazole-2-thione
Molekulargewicht (g/mol) 212.65
PubChem CID 736579
Formelmasse 212.66
Reinheit (%) 96%