Learn More
5-(3-Pyridinyloxy)-furan-2-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10472903
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 852180-39-3
Summenformel C10H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 205.169
MDL-Nummer MFCD03407385
InChI-Schlüssel ZTYMSWYWSCYFAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-3-pyridinyloxy-2-furoic acid, 5-pyridin-3-yloxy furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid,5-3-pyridinyloxy, 5-3-pyridyloxy furan-2-carboxylic acid, 5-3-pyridinyl-oxy-2-furoic acid, 5-pyridin-3-yl oxy furan-2-carboxylic acid
PubChem CID 7060545
IUPAC-Name 5-Pyridin-3-yloxyfuran-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC(=CN=C1)OC2=CC=C(O2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(3-Pyridinyloxy)-2-furoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 205.17
Reinheit (%) 97%