Learn More
5-(2-Thienyl)-isoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15436037
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138716-44-6
Summenformel C7H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 151.18
MDL-Nummer MFCD06409150
InChI-Schlüssel KNRAAHWCKJMGNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-thienyl isoxazole, 5-thiophen-2-yl-isoxazole, 5-thiophen-2-yl isoxazole, 5-thiophen-2-yl-1,2-oxazole, 5-thiophene-2-yl-isoxazole, 5-2-thiophenyl isoxazole, 5-2-thienyl-isoxazole, isoxazole, 5-2-thienyl, isoxazole, 5-2-thienyl-9ci
PubChem CID 12049986
IUPAC-Name 5-Thiophen-2-yl-1,2-Oxazol
SMILES O1N=CC=C1C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Thienyl)isoxazole
Siedepunkt 68°C to 70°C (0.22 mmHg)
Brechungsindex 1.613
Menge 10 g
Formelmasse 151.19
Reinheit (%) 97%