Learn More
5-(2-Methoxyphenyl)-isoxazol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15485787
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874800-57-4
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.187
MDL-Nummer MFCD05664749
InChI-Schlüssel DPPFYBGCJJBZEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-methoxyphenyl isoxazole, 5-2-methoxyphenyl-1,2-oxazole
PubChem CID 21134354
IUPAC-Name 5-(2-Methoxyphenyl)-1,2-Oxazol
SMILES COC1=CC=CC=C1C2=CC=NO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Methoxyphenyl)isoxazole
Siedepunkt 126°C to 128°C (0.08 mmHg)
Menge 5 g
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 95%