Learn More
5-(2-Aminoethylamino)-1-Naphthalensulfonsäure-Natriumsalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 4283850 |
Formelmasse | 288.3 |
Reinheit (%) | 97% |