Learn More
Uvex™ 4B Chemical Protection Coveralls
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Beschreibung
- Atmungsaktives, leichtes und flexibles Material für außergewöhnlichen Tragekomfort
- Partikeldicht und sprühdicht
- Frei von Silikon- und lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Material: Mit Polypropylenfolie laminierter Polyethylenvliesstoff
- Orangefarbene verklebte Nähte für optimalen Schutz und gute Sichtbarkeit
- Die Mittelfingerschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel.
- Selbstklebende Reißverschlussklappe und verklebte Nähte für optimalen Schutz
- Antistatische Eigenschaften
- Schutz vor Infektionskrankheiten
- Hautfreundlicher Vliesstoff an der Innenseite
- Elastischer Bund für perfekten Sitz
- Sichere und praktische Verschlüsse durch elastische Bänder an Kapuze, Armen und Beinen
- Zwei-Wege-Reißverschluss
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
Größe | XL |
Geschlecht | Unisex |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß, Orange |
Einwegprodukt | Single-use |
Taillenform | Elastic |
Knöchelform | Open |
Stulpenform | Covered Elastic |
Flaschenhalstyp | Hooded |