Learn More
Hamilton™ Gastight™ Saltline Spritzen der Serie 1000
Für Lösungen mit hoher Salzkonzentration
Marke:  Hamilton™ 208335
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15182514
  • 186.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ausgestattet mit inaktivem, nicht korrosivem Kolben
  • Ausgestattet mit einer widerstandsfähigen Kolbenspitze aus Polyethylen (UHMWPE) mit hohem Molekulargewicht
Anwendungen:
Für Life Science-Anwendungen mit Salzpuffern, Bergbauanwendungen mit Säuren oder Spurenmetallanalysen
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Gastight Saltline-Spritze
1 ml
Blasenfreier Prime (BFP)