Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Ultra™ Thermometer für Kühl-/Tiefkühlgeräte
Überwachen Sie zwei verschiedene Bereiche gleichzeitig
Marke:  Fisherbrand™ 93678-11
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15567593
  • 78.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Ausklappbarer Ständer, 10-Fuß-Mikrokabel, Wandbefestigung, Velcro™, Magnetstreifen
Beschreibung
Beschreibung
Fisher Scientific™ Traceable™ Ultra-Thermometer™ für Kühlschränke/Tiefkühlgeräte wurden gemäß den aktuellen CDC-Anforderungen bzgl. Lagerung und Überwachung von Impfstoffen entwickelt. Gleichzeitige Überwachung von zwei Bereichen
  • Die Dreifachanzeige zeigt gleichzeitig die Min.-, Max.- und Ist-Temperaturen einer angegebenen Sonde an
  • Smart-Alarm™  gibt dauerhafte optische und akustische Signalen aus, wenn ein Störzustand erkannt wird
  • Der Alarm wird auch dann fortgesetzt, wenn das Gerät wieder in den alarmfreien Zustand zurückgesetzt wird, und ist in 0.1° -Schritten programmierbar
  • Umschaltbar zwischen °C/°F
  • Gekapselter temperaturgepufferter Sensor zur genauen Temperaturüberwachung in ein oder zwei verschiedenen Bereichen in Kühlschränken, Gefrierschränken, Wasserbädern und Inkubatoren
  • Die in einer Miniaturflasche versiegelte Festkörpersonde (1 x 2.5 Zoll) verhindert Quecksilberkontamination und schnelle Temperaturänderungen beim Öffnen der Kühlschranktür
  • Die Miniaturflasche ist mit ungiftigem Glykol gefüllt, das von der FDA allgemein als sicher anerkannt wird (GRAS), wodurch der Kontakt mit Lebensmitteln oder Trinkwasser unbedenklich ist
  • Mit stoßfestem, chemikalienbeständigem ABS-Kunststoffgehäuse (2.75 x 4.25 x 0.75 Zoll)
  • Das 10-Fuß-Mikrokabel ermöglicht das Schließen der Kühlschranktür
  • Bereich: -50 bis +70 °C (-58 bis +158 °F)
  • Genauigkeit: ±0.5 °C zwischen -30  und   +50 °C, ansonsten  ±1 °C
  • Auflösung: 0.1°
Certifications
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer zur Rückverfolgbarkeit der NIST-Normen von einem A2LA-akkreditierten ISO/IEC 17025:2005-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht-toxisches Glykol
NIST-konform
Zur Überwachung der Temperatur in Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren und Kühlschränken
7 cm
2x5 ml-Sonde für Impfstoffflaschen
4 oz.
Ultra Thermometer für Kühlschränke und Tiefkühlgeräte
158 °F
-58 °F
-58 bis +158 °F
Ja
±0,5°C zwischen -30 und +50°C, andernfalls ±1°C
6.99 cm
2.5 x 6.3 cm (1 x 2.5 Zoll)
7 x 10.8 x 2 cm (2.75 x 4.25 x 0.75 Zoll)
Traceable™ Bescheinigung, ausklappbarer Ständer, 10 Fuß-Mikrokabel, Wandbefestigung, Velcro™, Magnetstreifen
ABS-Kunststoff
0,1 °
113.4 g
3 in.
70 °C
-50 °C
-50°bis +70°C
Zur Überwachung der Temperatur in Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren und Kühlschränken
Digital