Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Ultra™ Thermometer für Kühl-/Tiefkühlgeräte
Includes: Ausklappbarer Ständer, 10 Fuß-Mikrokabel, Wandbefestigung, Velcro™, Magnetstreifen
Beschreibung
Fisher Scientific™ Traceable™ Ultra-Thermometer™ für Kühlschränke/Tiefkühlgeräte wurden gemäß den aktuellen CDC-Anforderungen bzgl. Lagerung und Überwachung von Impfstoffen entwickelt. Gleichzeitige Überwachung von zwei Bereichen
- Die Dreifachanzeige zeigt gleichzeitig die Min.-, Max.- und Ist-Temperaturen einer angegebenen Sonde an
- Smart-Alarm™ gibt dauerhafte optische und akustische Signalen aus, wenn ein Störzustand erkannt wird
- Der Alarm wird auch dann fortgesetzt, wenn das Gerät wieder in den alarmfreien Zustand zurückgesetzt wird, und ist in 0.1° -Schritten programmierbar
- Umschaltbar zwischen °C/°F
- Gekapselter temperaturgepufferter Sensor zur genauen Temperaturüberwachung in ein oder zwei verschiedenen Bereichen in Kühlschränken, Gefrierschränken, Wasserbädern und Inkubatoren
- Die in einer Miniaturflasche versiegelte Festkörpersonde (1 x 2.5 Zoll) verhindert Quecksilberkontamination und schnelle Temperaturänderungen beim Öffnen der Kühlschranktür
- Die Miniaturflasche ist mit ungiftigem Glykol gefüllt, das von der FDA allgemein als sicher anerkannt wird (GRAS), wodurch der Kontakt mit Lebensmitteln oder Trinkwasser unbedenklich ist
- Mit stoßfestem, chemikalienbeständigem ABS-Kunststoffgehäuse (2.75 x 4.25 x 0.75 Zoll)
- Das 10-Fuß-Mikrokabel ermöglicht das Schließen der Kühlschranktür
- Bereich: -50 bis +70 °C (-58 bis +158 °F)
- Genauigkeit: ±0.5 °C zwischen -30 und +50 °C, ansonsten ±1 °C
- Auflösung: 0.1°
Certifications
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer zur Rückverfolgbarkeit der NIST-Normen von einem A2LA-akkreditierten ISO/IEC 17025:2005-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Nicht-toxisches Glykol | |
NIST-konform | |
Zur Überwachung der Temperatur in Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren und Kühlschränken | |
7 cm | |
Zwei Flaschensonden | |
4 oz. | |
Ultra Thermometer für Kühlschränke und Tiefkühlgeräte | |
158 °F | |
-58 °F | |
-58 bis +158 °F | |
Ja | |
±0,5°C zwischen -30 und +50°C, andernfalls ±1°C | |
6.99 cm |
2.5 x 6.3 cm (1 x 2.5 in.) | |
7 x 10.8 x 2 cm (2.75 x 4.25 x 0.75 Zoll) | |
Traceable™ Bescheinigung, ausklappbarer Ständer, 10 Fuß-Mikrokabel, Wandbefestigung, Velcro™, Magnetstreifen | |
ABS-Kunststoff | |
0,1 ° | |
113.4 g | |
3 in. | |
70 °C | |
-50 °C | |
-50°bis +70°C | |
Zur Überwachung der Temperatur in Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren und Kühlschränken | |
Digital |