Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der IP-druckergeeigneten 4400 Serie
Farbband mit hoher Dichte und ausgezeichneter Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Kratzer und hohe Temperaturen
Marke: Brady™ 066095
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Inklusive Spindel
- Kompatibel mit IP300 und IP600 Druckern
- Innendurchmesser des Kerns: 25,40 mm (1 Zoll), Tintenseite nach außen
Spezifikation
Farbband für Thermotransferdrucker | |
IP300 Thermotransferdrucker, IP600 Thermotransferdrucker | |
984 in. | |
300 m | |
25,4 mm Innendurchmesser | |
Farbband für Thermotransferdrucker der 4400 Serie, grün, für Brady IP-Drucker geeignet | |
Farbseite außen | |
Je 1 |
Grün | |
Harz | |
3,27 in. | |
8.3 cm | |
300 m x 8,3 cm (984 ft. x 3,27 in.) | |
Für IP™ geeignet | |
RoHS 2002/95/EC | |
IP-R4402-GR |