Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 400 mm Durchmesser x 65 mm Höhe, ASTM-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich
Marke:  RETSCH 60.167.000710
344.85 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10054941
  • 373.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Edelstahl
65mm
400mm
Edelstahl
710 μm
ASTM E 11
Schüttler AS 450
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen