Learn More
4-Vinyl-1-Cyclohexen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10397020
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-40-3
Summenformel C8H12
Molekulargewicht (g/mol) 108.18
MDL-Nummer MFCD00001576
InChI-Schlüssel BBDKZWKEPDTENS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylcyclohexene, 4-vinyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 4-ethenyl, butadiene dimer, 4-vinylcyclohex-1-ene, 4-vinylcyclohexene-1, cyclohexene, 4-vinyl, cyclohexenylethylene, 4-ethenyl-1-cyclohexene, 1-vinylcyclohexene-3
PubChem CID 7499
ChEBI CHEBI:82377
IUPAC-Name 4-Ethenylcyclohexen
SMILES C=CC1CCC=CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Vinyl-1-cyclohexene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -101.0°C
Farbe Beige-Braun bis Weiß
Dichte 0.8320g/mL
Siedepunkt 126.0°C to 127.0°C
Flammpunkt 16°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H9CH=CH2
Brechungsindex 1.4625 to 1.4645
Menge 5 mL
Beilstein 05, I, 63
Relative Dichte 0.832
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.05g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene and ether
Stabilisator 25 to 200ppm BHT
Viskosität 0.7 mPa.s (20°C)
Formelmasse 108.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Vinyl-1-cyclohexene, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.