Learn More
4-Ureidphenylboronsäurepinacolester, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15490326
Click to view available options
Menge:
250 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 877134-77-5
Summenformel C13H19BN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 262.116
MDL-Nummer MFCD06795683
InChI-Schlüssel BVWCMMVUJQHJJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl urea, 4-ureido phenylboronic acid, pinacol ester, 4-carbamoylamino benzeneboronic acid, pinacol ester, 4-ureidophenylboronic acid pinacol ester, n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl urea, 4-n-aminocarbonyl aminophenylboronic acid, pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylurea, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl urea, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylurea, 4-ureidobenzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 16727440
IUPAC-Name [4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]urea
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)NC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ureidobenzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 124°C to 128°C
Menge 250 mg
Formelmasse 262.12
Reinheit (%) 98%