Learn More
4-(Trifluormethyl)benzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10256650
Click to view available options
5 g-Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Namenshinweis 99%
CAS 349-95-1
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 18.0°C to 20.0°C
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.2800g/mL
Siedepunkt 78.0°C to 80.0°C (4.0 mmHg)
Flammpunkt 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H7F3O
Strukturformel CF3C6H4CH2OH
Brechungsindex 1.4590 to 1.4610
MDL-Nummer MFCD00004661
Menge 5 g
Relative Dichte 1.28
Synonym 4-trifluoromethyl benzyl alcohol, 4-trifluoromethyl phenyl methanol, p-trifluoromethylbenzyl alcohol, 4-trifluoromethyl benzene methanol, 4-trifluoromethyl benzylic alcohol, benzenemethanol, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzyl alcohol, ccris 5117, 4-trifluoromethyl benzylalcohol
InChI-Schlüssel MOOUWXDQAUXZRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)C(F)(F)F
IUPAC-Name [4-(trifluormethyl)phenyl]methanol
Molekulargewicht (g/mol) 176.14
PubChem CID 67684
Formelmasse 176.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.