Learn More
4-(Trifluormethyl)benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10083420
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 329-15-7
Summenformel C8H4ClF3O
Molekulargewicht (g/mol) 208.56
MDL-Nummer MFCD00000694
InChI-Schlüssel OXZYBOLWRXENKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluoyl chloride, 4-trifluoromethyl benzoylchloride, p-trifluoromethyl benzoic acid chloride, ptf-boc, 4-trifluoromethylbenzoylchloride, 4-trifluoromethyl-benzoyl chloride
PubChem CID 67607
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)Benzoylchlorid
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4000g/mL
Siedepunkt 78°C to 79°C (16.0 mmHg)
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4755 to 1.4775
Menge 5 g
Relative Dichte 1.4
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 208.57
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.