Learn More
4-(Trifluoromethyl)anisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Trifluoromethyl)anisole |
Schmelzpunkt | -9°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.245 g/mL |
Siedepunkt | 169°C (754 mmHg) |
Flammpunkt | 60°C (140°F) |
Brechungsindex | 1.445 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Formelmasse | 176.14 |