Learn More
4-(Tri-n-Butylstannyl)thiazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418097
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
4-(Tri-n-butylstannyl)thiazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Tri-n-Butylstannyl)Thiazol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 173979-01-6
Summenformel C15H29NSSn
Molekulargewicht (g/mol) 374.17
MDL-Nummer MFCD01319073
InChI-Schlüssel YYQKQPYPLADFMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tributylstannyl thiazole, 4-tributylstannyl-1,3-thiazole, 4-tributylstannylthiazole, 4-tri-n-butylstannyl thiazole, 4-tributylstannanyl-1,3-thiazole, 4-tributylstannanyl-thiazole, 4-tri-n-butylstannylthiazole, 4-thiazolyltri-n-butylstannane, tri-n-butyl-4-thiazolyltin
PubChem CID 2763258
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CSC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Tri-n-butylstannyl)thiazole
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2788
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
IUPAC-Name 4-(tributylstannyl)-1,3-thiazole
Formelmasse 374.17
Reinheit (%) 95%