Learn More
4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10377823
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 851048-51-6
Summenformel C12H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
MDL-Nummer MFCD09025874
InChI-Schlüssel MPNYLYRGNCZFFH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229519
IUPAC-Name 4-(Oxan-4-yloxy)Benzoesäure
SMILES C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzoic acid, 4-oxan-4-yloxy benzoic acid, 4-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid, 4-oxan-4-yl oxy benzoic acid, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy benzoic acid, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzoicacid, benzoic acid, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, benzoic acid,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid
Formelmasse 222.24
Reinheit (%) 97%